Oleyl alcohol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₈H₃₆O Punto di ebollizione: 333 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 13…19 °C Densità: 0,85 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002993 CAS Number: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Merck Index: 12,06968 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 13 - 19 °C |
Molar Mass | 268.48 g/mol |
Boiling Point | 330 - 360 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1013 hPa (335 °C) |
Flash Point | 112 °C |
Refractive Index | 1.461 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |