3-Nitrophthalic anhydride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20903.0025
8.20903.0100
8.20903.0025EA
57.4
EUR
8.20903.0025
8.20903.0100
3-Nitrophthalic anhydride per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalic anhydride
Formula:
C₈H₃NO₅ Punto di fusione: 159…162 °C |
MDL Number:
MFCD00005921 CAS Number: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 159 - 162 °C |
Molar Mass | 193.11 g/mol |