Stampa…
2-Methylfuran stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20798.0250 8.20798.1000
8.20798.0250EA 35.1 EUR
8.20798.0250 8.20798.1000
2-Methylfuran stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Methylfuran
Formula: C₅H₆O
Peso molecolare: 82,1 g/mol
Punto di ebollizione: 63 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003248
CAS Number: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 3000 mg/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 63 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 139 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid