Stampa…
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
8.20678.0001EA 64.9 EUR
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 27…30 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003234
CAS Number: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3