Stampa…
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20536.0250 8.20536.9010
8.20536.0250EA 107 EUR
8.20536.0250 8.20536.9010
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₈H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 146…149 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003015
CAS Number: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 12,03388
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 135 °C
Molar Mass 260.33 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 220 - 225 °C (1.33 hPa)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)