Stampa…
1,3-Dibutyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20423.0250 8.20423.9025
8.20423.0250EA 75.1 EUR
8.20423.0250 8.20423.9025
1,3-Dibutyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibutyl-2-thiourea
Formula: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Punto di ebollizione: 252 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004926
CAS Number: 109-46-6
EINECS: 203-674-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 62 - 65 °C
Molar Mass 188.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.0032 hPa (25 °C)
pH 6 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C9H20N2S
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2NH)2CS