Stampa…
Cloroacetato di sodio per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9000 8.20293.9020 8.20293.9021 8.20293.9030 8.20293.9050
8.20293.0100EA 34.6 EUR
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9000 8.20293.9020 8.20293.9021 8.20293.9030 8.20293.9050
Cloroacetato di sodio per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloroacetato di sodio
Formula: C₂H₂ClNaO₂
MDL Number: MFCD00002684
CAS Number: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02129
Visualizza i codici
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 116.47 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Flash Point 270 °C
pH 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)