Stampa…
Perossido di butile terziario per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: terz-Butil-perossido
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20248.0250 8.20248.1000
8.20248.0250EA 124 EUR
8.20248.0250 8.20248.1000
Perossido di butile terziario per sintesi, Sigma-Aldrich®
Perossido di butile terziario
Formula: C₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 146,23 g/mol
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –25 °C
Densità: 0,798 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008803
CAS Number: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN: 3107
ADR: 5.2,
Merck Index: 12,03515
Visualizza i codici
Solubility 0.063 g/l (20 °C)
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 110 - 115 °C
Vapor Pressure 1000 hPa (110 °C)
Flash Point 6 °C
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 182 °C