Stampa…
Anilina cloridrato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20099.0250 8.20099.1000 8.20099.9050
8.20099.0250EA 86.3 EUR
8.20099.0250 8.20099.1000 8.20099.9050
Anilina cloridrato, Sigma-Aldrich®
Anilina cloridrato
Formula: C₆H₈ClN
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 198 °C
Densità: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 193 °C
MDL Number: MFCD00012958
CAS Number: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00616
Visualizza i codici
Hill Formula C₆H₈ClN
Chemical formula C₆H₅NH₂ * HCl
Molar Mass 129.58 g/mol
Boiling point 245 °C (1013 hPa)
Flash point 193 °C
Melting Point 199 - 202 °C
Bulk density 500 kg/m³
Solubility 1070 g/l (25 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 840 mg/kg
Storage class 6.1A Combustible substances, toxic
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50
S Phrase S 26-27-36/37/39-45-61-63