Stampa…
1-Amino-2-metossietano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxyethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
8.18872.0100EA 153 EUR
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
1-Amino-2-metossietano per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-metossietano
Formula: C₃H₉NO
Punto di ebollizione: 95 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –82 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008180
CAS Number: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -82 °C
Molar Mass 75.11 g/mol
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4594 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3 - 16.10 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid