Ethoxytrimethylsilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₅H₁₄OSi Punto di ebollizione: 75…76 °C (1013 mbar) Punto di fusione: –83 °C Densità: 0,76 g/cm3 (20 °C) Flash Pt: –18 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009069 CAS Number: 1825-62-3 EINECS: 217-370-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Assay (GC, area%) | ≥ 97.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.756 - 0.759 |
Identity (IR) | passes test |