Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 20% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18759.0100 8.18759.9039 8.18759.9040 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 65.1 EUR
8.18759.0100 8.18759.9039 8.18759.9040 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutilammonio idrossido 20% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)