Stampa…
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18727.0025 8.18727.0100 8.18727.1000 8.18727.9000 8.18727.9010 8.18727.9015 8.18727.9030 8.18727.9032 8.18727.9035 8.18727.9040 8.18727.9041 8.18727.9045
8.18727.0025EA 54 EUR
8.18727.0025 8.18727.0100 8.18727.1000 8.18727.9000 8.18727.9010 8.18727.9015 8.18727.9030 8.18727.9032 8.18727.9035 8.18727.9040 8.18727.9041 8.18727.9045
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide
Formula: C₈H₂₁NOSi₂
Punto di ebollizione: 162 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼24 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008270
CAS Number: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) decomposes
Molar Mass 203.43 g/mol
Boiling Point 43 °C (11 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (50 °C)
Flash Point 40 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)