Stampa…
Formaldeide 37% aqueous solution Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: 10 % MeOH
MQ200
8.18708.1000 8.18708.5000
8.18708.1000EA 43.4 EUR
8.18708.1000 8.18708.5000
Formaldeide 37% aqueous solution Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Formaldeide
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30.03 g/mol
Punto di ebollizione: -19.3
Punto di fusione: -92
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259
Visualizza i codici
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material