Stampa…
Sodio Succinnato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18601.0100 8.18601.0500 8.18601.9025
8.18601.0100EA 35.3 EUR
8.18601.0100 8.18601.0500 8.18601.9025
Sodio Succinnato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodio Succinnato
Formula: C₄H₄Na₂O₄
Densità: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002790
CAS Number: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Visualizza i codici
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 162.05 g/mol
pH 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)