Stampa…
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18587.0100 8.18587.0250
8.18587.0100EA 71.3 EUR
8.18587.0100 8.18587.0250
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 93…95 °C
Densità: 0,9469 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004468
CAS Number: 142-30-3
EINECS: 205-533-4
Visualizza i codici
Solubility 240 g/l (20 °C)
Melting Point 93 - 95 °C
Molar Mass 142.19 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H14O2