(Chloromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
ClH₂CSi(CH₃)₃ Punto di ebollizione: 98 °C (1013 hPa) Densità: 0,8861 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000878 CAS Number: 2344-80-1 EINECS: 219-058-5 UN: 2985 ADR: 3 (8),II |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 122.66 g/mol |
Boiling Point | 97 - 98 °C |
Flash Point | 3 °C |
Refractive Index | 1.418 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |