Stampa…
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Fornitore: Merck
Synonyms: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
8.18222.0270 8.18222.0280 8.18222.0500
8.18222.0270EA 0 EUR
8.18222.0270 8.18222.0280 8.18222.0500
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
Punto di fusione: 77…80 °C
MDL Number: MFCD00005905
CAS Number: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2