Tetrabutilammonio idrossido 12,5% in methanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18215.0250
8.18215.1000
8.18215.0250EA
69.3
EUR
8.18215.0250
8.18215.1000
Tetrabutilammonio idrossido 12,5% in methanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilammonio idrossido
Formula:
C₁₆H₃₇NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS Number: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3286 ADR: 3 (6.1, 8),II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 65 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 11 °C |
Explosion Limit | 5.5 - 36.5 %(V) Methanol |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |