Stampa…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18212.0100 8.18212.0500 8.18212.9010 8.18212.9012 8.18212.9200
8.18212.0100EA 64.1 EUR
8.18212.0100 8.18212.0500 8.18212.9010 8.18212.9012 8.18212.9200
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Punto di ebollizione: 225,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003188
CAS Number: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8.2 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.472 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.4 %(V)
Density 1.056 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 305 °C
Synonyms Dimethylethylene urea, DMI, DMEU
Hill Formula C5H10N2O