Stampa…
1-(trimetilsilil)imidazolo, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18204.0025 8.18204.0100
8.18204.0025EA 94.8 EUR
8.18204.0025 8.18204.0100
1-(trimetilsilil)imidazolo, Sigma-Aldrich®
1-(trimetilsilil)imidazolo
Formula: C₆H₁₂N₂Si
Peso molecolare: 140,26 g/mol
Punto di ebollizione: 209 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61 °C
MDL Number: MFCD00005280
CAS Number: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Melting Point -42 °C
Molar Mass 140.25 g/mol
Boiling Point 212 °C (decomposition)
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 540 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)