Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₂Cl₄O₂ Punto di ebollizione: 128 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –57 °C Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015553 CAS Number: 503-38-8 EINECS: 207-965-9 UN: 3389 ADR: 6.1 (8),I Merck Index: 13,03368 |