Stampa…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
8.14761.0005EA 276 EUR
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Punto di fusione: 103…107 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010012
CAS Number: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 103 - 107 °C
Molar Mass 1155.58 g/mol
Hill Formula C72H60P4Pd
Chemical Formula Pd(P(C6H5)3)4