Stampa…
Palladio (II) nitrato diidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14573.0001 8.14573.8500
8.14573.0001EA 129 EUR
8.14573.0001 8.14573.8500
Palladio (II) nitrato diidrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Palladio (II) nitrato diidrato
Formula: N₂O₆Pd·2H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 266.44 g/mol
pH 1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula N2O6Pd * 2 H2O
Chemical Formula Pd(NO3)2 * 2 H2O