Stampa…
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14254.0100 8.14254.0500
8.14254.0100EA 29.6 EUR
8.14254.0100 8.14254.0500
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Levulinic acid
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26…29 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002796
CAS Number: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05492
Visualizza i codici
Solubility 675 g/l (25 °C)
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 116.12 g/mol
Boiling Point 245 - 246 °C (1013 mbar)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)