Stampa…
3,3'-Thiodipropionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 3,3-Thiodipropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08626.0250 8.08626.9025
8.08626.0250EA 56.3 EUR
8.08626.0250 8.08626.9025
3,3'-Thiodipropionic acid, Sigma-Aldrich®
3,3'-Thiodipropionic acid
Formula: C₆H₁₀O₄S
Peso molecolare: 178,21 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…131 °C
Densità: 1,496 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002781
CAS Number: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468