Stampa…
Pentaeritritolo, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07331.0100 8.07331.1000 8.07331.9015
8.07331.0100EA 32 EUR
8.07331.0100 8.07331.1000 8.07331.9015
Pentaeritritolo, Sigma-Aldrich®
Pentaeritritolo
Formula: C₅H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 260…264 °C
Densità: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004692
CAS Number: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245
Visualizza i codici
Solubility 72.3 g/l (25 °C)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 136.14 g/mol
Bulk Density 750 - 850 kg/m3
Boiling Point 276 °C (40 hPa)
Vapor Pressure  - 0.00001 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 35 °C)
Ignition Point 490 °C