Sodio idrogeno solfito 39% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Idrogenosolfito di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
HNaO₃S Peso molecolare: 104.06 g/mol Punto di fusione: 300 |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS Number: 7631-90-5 EINECS: 231-548-0 UN: 2693 ADR: 8 III Merck Index: 12,08731 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -44 °C |
Boiling Point | 146 °C |
Vapor Pressure | 40 hPa (20 °C) |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |