Stampa…
Methacrylamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05792.0250 8.05792.9025
8.05792.0250EA 80.2 EUR
8.05792.0250 8.05792.9025
Methacrylamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Methacrylamide
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 106…109 °C
Densità: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 103 °C
MDL Number: MFCD00008018
CAS Number: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Visualizza i codici
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 106 - 109 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 2 - 15 %(V)
Density 1.10 - 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C