Stampa…
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03581.0100 8.03581.0500
8.03581.0100EA 39.9 EUR
8.03581.0100 8.03581.0500
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Formula: C₁₃H₁₂N₂S
Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…153 °C
Densità: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004921
CAS Number: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 228.31 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)