Stampa…
1,3-Diossolano stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03553.0100 8.03553.0500 8.03553.9010 8.03553.9027
8.03553.0100EA 36.1 EUR
8.03553.0100 8.03553.0500 8.03553.9010 8.03553.9027
1,3-Diossolano stabilizzato, Sigma-Aldrich®
1,3-Diossolano
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 75 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,066 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00003207
CAS Number: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 74 - 75 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 20.5 %(V)
Density 1.065 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 274 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid