Stampa…
2,2'-Phenyliminodiethanol per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-(Phenylimino)diethanol, N-Phenyldiethanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03257.0100 8.03257.1000
8.03257.0100EA 40 EUR
8.03257.0100 8.03257.1000
2,2'-Phenyliminodiethanol per sintesi
2,2'-Phenyliminodiethanol
Formula: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
Peso molecolare: 181,23 g/mol
Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 56…59 °C
Densità: 1,201 g/cm³ (60 °C)
Flash Pt: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002845
CAS Number: 120-07-0
EINECS: 204-368-5
Visualizza i codici
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 181.23 g/mol
Boiling Point 270 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 200 °C
Density 1.1 g/cm3 (60 °C)
pH 8.2 (3 g/l, H2O, 50 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794