Stampa…
Metile cloroacetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02413.0100 8.02413.1000
8.02413.0100EA 33.8 EUR
8.02413.0100 8.02413.1000
Metile cloroacetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metile cloroacetato
Formula: C₃H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 131 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1,2378 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000931
CAS Number: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,06122
Visualizza i codici
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 110 - 113 °C
Molar Mass 108.09 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 180 °C (sublimed)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C