Stampa…
Isobutyl chloroformate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
8.02358.0100EA 60.3 EUR
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
Isobutyl chloroformate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Isobutyl chloroformate
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136.58 g/mol
Punto di ebollizione: 128.7
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000642
CAS Number: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 (3, 8) II
Merck Index: 13,05156
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.58 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C (1013 hPa)
Flash Point 30 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials