Stampa…
Bis(2-cloroetile) etere, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01678.0250 8.01678.1000
8.01678.0250EA 32.5 EUR
8.01678.0250 8.01678.1000
Bis(2-cloroetile) etere, Sigma-Aldrich®
Bis(2-cloroetile) etere
Formula: C₄H₈Cl₂O
Punto di ebollizione: 178 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000975
CAS Number: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03091
Visualizza i codici
Solubility 0.01 g/l (20 °C)
Melting Point -51.9 °C
Molar Mass 143.01 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C
Vapor Pressure 1.07 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.457 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C