Stampa…
Bromoacetato di etile, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Etile bromoacetato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01636.0250 8.01636.1000 8.01636.9050
8.01636.0250EA 105 EUR
8.01636.0250 8.01636.1000 8.01636.9050
Bromoacetato di etile, Sigma-Aldrich®
Bromoacetato di etile
Formula: BrCH₂COOCH₂CH₃
Peso molecolare: 167 g/mol
Punto di ebollizione: 159 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000191
CAS Number: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1 (3),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -38 °C
Molar Mass 167.00 g/mol
Boiling Point 158 - 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.5 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.451 (20 °C, 589 nm)
Density 1.50 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials