Stampa…
2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Thiazol-2-ylamine, Aminothiazole, Thiazol-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01272.0100 8.01272.0500
8.01272.0100EA 45.4 EUR
8.01272.0100 8.01272.0500
2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminothiazole
Formula: C₃H₄N₂S
Peso molecolare: 100,14 g/mol
Punto di ebollizione: 216 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86…89 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005325
CAS Number: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Visualizza i codici
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 86 - 89 °C
Molar Mass 100.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 117 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
pH 9.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C