Stampa…
Undec-10-enoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00813.0500 8.00813.5000 8.00813.9020 8.00813.9025 8.00813.9160
8.00813.0500EA 76.4 EUR
8.00813.0500 8.00813.5000 8.00813.9020 8.00813.9025 8.00813.9160
Undec-10-enoic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 146 °C
MDL Number: MFCD00004442
CAS Number: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Visualizza i codici
Solubility 73.7 mg/l (30 °C)
Melting Point 24 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 mbar)
Flash Point 149 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C