Acido metacrilico stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₆O₂ Punto di ebollizione: 163 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 15 °C Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002651 CAS Number: 79-41-4 EINECS: 201-204-4 UN: 2531 ADR: 8,II Merck Index: 13,05967 |
Solubility | 98 g/l (20 °C) |
Melting Point | 15 °C |
Molar Mass | 86.09 g/mol |
Boiling Point | 161 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 65 °C |
Refractive Index | 1.431 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 8.7 %(V) |
Density | 1.015 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.0 - 2.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |
Synonyms | 2-Methylpropenoic acid |
Hill Formula | C4H6O2 |