Tricina, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms:
2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Punto di fusione: 187 °C Densità: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004277 CAS Number: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |