Stampa…
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04819.0100 1.04819.1000 1.04819.9025
1.04819.0100EA 87.3 EUR
1.04819.0100 1.04819.1000 1.04819.9025
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato per analisi, Supelco®
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato
Formula: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 272 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150036
CAS Number: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)