Formaldeide ≥37% aqueous solution Stabilised BP, Ph. Eur., USP, SAFC®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aldeide formica
Stabilization:
10 % MeOH
MQ400
Formula:
CH₂O Peso molecolare: 30.03 g/mol Punto di ebollizione: -19.3 Punto di fusione: -92 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS Number: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8 III Merck Index: 13,04259 |
Assay (iodometric) | 37.0 - 38.0 % |
Identity | conforms |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity (Ph Eur, BP) | Passes test |
Acidity (according to USP) | Passes test |