Stampa…
Acido nitrico 60%, ultrapuro per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 651 EUR
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Acido nitrico 60%, ultrapuro per analisi in tracce, Supelco®
Acido nitrico
Formula: HNO₃
Peso molecolare: 63.01 g/mol
Punto di ebollizione: ∼120 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material