Stampa…
Thiophene-2-carbaldehyde, yellow liquid
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 130 EUR
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Thiophene-2-carbaldehyde, yellow liquid
Thiophene-2-carbaldehyde
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Formula: C₅H₄OS
Punto di ebollizione: 198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ? 10 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 77 °C (lett.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005429
CAS Number: 98-03-3
EINECS: 202-629-8