(±)-2-Metiltetraidrofurano ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Formula:
C₅H₁₀O Peso molecolare: 86.13 g/mol Punto di ebollizione: 78°C Punto di fusione: -136 Flash Pt: –11°C (coppa chiusa) |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS Number: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN: 2536 ADR: 3 II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |