Stampa…
1-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1395-25G C1395-250G
TCIAC1395-25GEA 30 EUR
TCIAC1395-25G TCIAC1395-250G
1-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (by GC)
1-Chloroethyl chloroformate
Formula: C₃H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 41°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000647
CAS Number: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&vid=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %