2-Deoxy-L-ribose
Fornitore: DEXTRA LABORATORIES
Synonyms:
2-Deoxy-L-erythropentose, 2-Deoxy-L-arabinose, 2-Deoxy-L(+)-ribose
BR52-1
BR52-2
DEXTBR52-1EA
0
EUR
DEXTBR52-1
DEXTBR52-2
2-Deoxy-L-ribose
2-Deoxy-L-ribose
Formula:
C₅H₁₀O₄ Peso molecolare: 134,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00132941 CAS Number: 18546-37-7 |