Stampa…
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Fornitore: Cayman Chemical
81345-100 81345-50 81345-250 81345-25
CAYM81345-100EA 242 EUR
CAYM81345-100 CAYM81345-50 CAYM81345-250 CAYM81345-25
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Punto di fusione: 176 °C
MDL Number: MFCD00159910
CAS Number: 74209-34-0