7-Nitro-1H-indazole
Fornitore: Cayman Chemical
81340-100
81340-50
81340-250
81340-500
CAYM81340-100EA
133
EUR
CAYM81340-100
CAYM81340-50
CAYM81340-250
CAYM81340-500
7-Nitro-1H-indazole
7-Nitro-1H-indazole
Formula:
C₇H₅N₃O₂ Punto di fusione: 190 °C Densità: 1,56 g/cm³ (293 °C) |
MDL Number:
MFCD00022789 CAS Number: 2942-42-9 EINECS: 220-934-4 |