Sodium butyrate
Fornitore: Cayman Chemical
13121-50
13121-100
13121-250
CAYM13121-50EA
70.1
EUR
CAYM13121-50
CAYM13121-100
CAYM13121-250
Sodium butyrate
Sodium butyrate
Formula:
C₄H₇NaO₂ Punto di fusione: 244 °C Densità: 1,324 g/cm³ (30 °C) |
MDL Number:
MFCD00002816 CAS Number: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |